Learn More
Ortoformiato de tri-n-propilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
18.90€ - 152.00€
CAS | 621-76-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H22O3 |
Peso molecular (g/mol) | 190.283 |
Número MDL | MFCD00015214 |
Clave InChI | RWNXXQFJBALKAX-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | tripropyl orthoformate, tri-n-propyl orthoformate, orthoformic acid tripropyl ester, 1-dipropoxymethoxy propane, unii-z8f0df6af9, propane, 1,1',1-methylidynetris oxy tris, z8f0df6af9, tripropoxymethane, tripropylorthoformate |
PubChem CID | 69311 |
Nombre IUPAC | 1-(dipropoximetoxi)propano |
SMILES | CCCOC(OCCC)OCCC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11432897
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15503.06 |
5 g |
18.90€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11442897
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15503.14 |
25 g |
56.20€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11452897
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15503.22 |
100 g |
152.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
621-76-1 | |
190.283 | |
RWNXXQFJBALKAX-UHFFFAOYSA-N | |
69311 | |
CCCOC(OCCC)OCCC |
C10H22O3 | |
MFCD00015214 | |
tripropyl orthoformate, tri-n-propyl orthoformate, orthoformic acid tripropyl ester, 1-dipropoxymethoxy propane, unii-z8f0df6af9, propane, 1,1',1-methylidynetris oxy tris, z8f0df6af9, tripropoxymethane, tripropylorthoformate | |
1-(dipropoximetoxi)propano |
Especificaciones
Tri-n-propyl orthoformate | |
0.886 | |
72°C (161°F) | |
1.407 | |
1744249 | |
tripropyl orthoformate, tri-n-propyl orthoformate, orthoformic acid tripropyl ester, 1-dipropoxymethoxy propane, unii-z8f0df6af9, propane, 1,1',1-methylidynetris oxy tris, z8f0df6af9, tripropoxymethane, tripropylorthoformate | |
CCCOC(OCCC)OCCC | |
190.283 | |
190.28 |
621-76-1 | |
106°C to 108°C (40 mmHg) | |
C10H22O3 | |
MFCD00015214 | |
Moisture sensitive | |
RWNXXQFJBALKAX-UHFFFAOYSA-N | |
1-(dipropoximetoxi)propano | |
69311 | |
97% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H227
Líquido combustible.
P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 210-704-1
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only