Learn More
Ortoformiato de tri-n-propilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452897
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11452897 100 g 100 g
11432897 5 g 5 g
11442897 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11452897 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15503.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 621-76-1 | C10H22O3 | 190.283 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 621-76-1
Fórmula molecular C10H22O3
Peso molecular (g/mol) 190.283
Número MDL MFCD00015214
Clave InChI RWNXXQFJBALKAX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tripropyl orthoformate, tri-n-propyl orthoformate, orthoformic acid tripropyl ester, 1-dipropoxymethoxy propane, unii-z8f0df6af9, propane, 1,1',1-methylidynetris oxy tris, z8f0df6af9, tripropoxymethane, tripropylorthoformate
PubChem CID 69311
Nombre IUPAC 1-(dipropoximetoxi)propano
SMILES CCCOC(OCCC)OCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri-n-propyl orthoformate
Densidad 0.886
Punto de ebullición 106°C to 108°C (40 mmHg)
Temperatura de inflamación 72°C (161°F)
Índice de refracción 1.407
Cantidad 100 g
Beilstein 1744249
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.28
Porcentaje de pureza 97%