missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Trend Black/Gray PU/PU 69477 Low Shoe - Width 10
Uvex 2 Trend safety footwear for medium-risk applications (S1-S3); heel cap offers increased stability without limiting movement
96.10€
Especificaciones
Color | Negro, Gris |
---|---|
Material | Microvelour |
Material de la suela | Poliuretano de doble densidad (PU/PU) |
Material del dedo del pie | Acero |
Desechables | No |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17284021
|
Uvex
6947738 |
38 |
96.10€
1 par |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17294021
|
Uvex
6947739 |
39 |
96.10€
1 par |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17204031
|
Uvex
6947740 |
40 |
96.10€
1 par |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17214031
|
Uvex
6947741 |
41 |
96.10€
1 par |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17224031
|
Uvex
6947742 |
42 |
96.10€
1 par |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17234031
|
Uvex
6947743 |
43 |
96.10€
1 par |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17244031
|
Uvex
6947744 |
44 |
96.10€
1 par |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17254031
|
Uvex
6947745 |
45 |
96.10€
1 par |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17264031
|
Uvex
6947746 |
46 |
96.10€
1 par |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17274031
|
Uvex
6947747 |
47 |
96.10€
1 par |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17284031
|
Uvex
6947748 |
48 |
96.10€
1 par |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17294031
|
Uvex
6947749 |
49 |
96.10€
1 par |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17204041
|
Uvex
6947750 |
50 |
96.10€
1 par |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17214041
|
Uvex
6947751 |
51 |
96.10€
1 par |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17224041
|
Uvex
6947752 |
52 |
96.10€
1 par |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Uvex 2 Trend Perforated Shoe 69477 S1 SRC
- Sporty S1 safety shoe with wide fit
- Breathable, perforated microvelour
- Made from synthetic materials, suitable for people allergic to chrome
- All sole materials free of silicones, plasticizers and other paint wetting impairment substances
- Meets ESD specification with volume resistance under 35 megohms
- Reliable protection for wearers
- Steel toecap and stabilizing Uvex anti-twist heel cap to prevent ankle twisting
- Ergonomically designed outsole comprising dual-density polyurethane with excellent slip resistance
- Reflective details for enhanced visibility
- Uvex Climazone technology lining, upper and removable comfortable insole
- Moisture transport system helps maintain foot temperature
- Soft padding on collar and dust tongue
- Removable anti-static comfortable insole with a moisture transport system and additional shock absorption around heel and forefoot
- Article No. 69477
- Standard EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Sizes: 38 to 52
Especificaciones
Negro, Gris | |
Poliuretano de doble densidad (PU/PU) | |
No | |
Unisex | |
Uvex 2 | |
No | |
SRC |
Microvelour | |
Acero | |
EN ISO 20345:2011 | |
Estrecho | |
Sí | |
S1 |