Learn More
Uvex Trend Black/Blue PU/PU 69397 Low Shoe - Width 10
Uvex 2 Trend safety footwear for medium-risk applications (S1-S3); heel cap offers increased stability without limiting movement
Marca:  Uvex 6939751
Detalles adicionales : Peso : 1.52200kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17213951
  • 98.70€ / 1 par
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Zapato Uvex 2 Trend 69397 S2 SRC
  • Zapato de seguridad deportivo S2 con ajuste ancho
  • Microvelour transpirable y repelente al agua
  • Fabricado con materiales sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
  • Todos los materiales de la suela están libres de siliconas, plastificadores y sustancias que dificultan la humectación de la pintura
  • Cumple los requisitos ESD con una resistencia al volumen inferior a 35 megaohmios
  • Protección fiable para los usuarios
  • Puntera de acero y protección del talón antigiro Uvex para mayor estabilidad y prevención de torceduras de tobillo
  • Suela de diseño ergonómico que comprende poliuretano de doble densidad con excelente resistencia al deslizamiento
  • Detalles reflectantes para mejorar la visibilidad
  • Revestimiento de tecnología Uvex Climazone, plantilla cómoda superior y extraíble
    • El sistema de transporte de humedad ayuda a mantener la temperatura del pie
  • Acolchado suave en el cuello y lengüeta antipolvo
  • Plantilla cómoda extraíble y antiestática con un sistema de transporte de humedad y absorción de impactos adicional alrededor del talón y en la parte delantera
  • N.º de artículo 69397
  • Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Tamaños: Desde 38 hasta 52
Especificaciones
Especificaciones
Negra, Azul
51
Acero
EN ISO 20345:2011
Estrecho
S2
Microvelour
Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
No
Unisex
Uvex 2
No
SRC