Learn More
Deutsch Neumann™ Tubos de policloruro de vinilo (PVC) transparente
Excelente opción para visualizar el flujo de líquidos. Los tubos de PVC transparentes Deutsch Neumann™ son sólidos pero ligeros y aptos para uso general en el laboratorio.
Marca:  Deutsch Neumann™ 3500710
Detalles adicionales : Peso : 2.54000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10623015
  • 35.20€ / 50 metros
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Transparent color
  • Heat resistant to 60°C
  • High flexibility and chemical resistance
  • Excelllent resistance to abrasion, smooth inside and out
Especificaciones
Especificaciones
ISO 9001:2008
PVC
50 m
1 unidad
7 mm
10 mm
1.5 mm