Learn More
Deutsch Neumann™ Tubos de policloruro de vinilo (PVC) transparente
Excelente opción para visualizar el flujo de líquidos. Los tubos de PVC transparentes Deutsch Neumann™ son sólidos pero ligeros y aptos para uso general en el laboratorio.
Marca:  Deutsch Neumann™ 3500609
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10566784
  • 61.90€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Transparente
  • Resistente al calor hasta 60 °C
  • Gran flexibilidad y resistencia química
  • Excelente resistencia a la abrasión, liso por dentro y por fuera
Especificaciones
Especificaciones
ISO 9001:2008
PVC
100 m
1 Unidad
6 mm
9mm
1,5 mm