Learn More
Deutsch Neumann™ Tubos de policloruro de vinilo (PVC) transparente
Excelente opción para visualizar el flujo de líquidos. Los tubos de PVC transparentes Deutsch Neumann™ son sólidos pero ligeros y aptos para uso general en el laboratorio.
Marca: Deutsch Neumann™ 3501216
Detalles adicionales : Peso : 4.33800kg
Beschreibung
- Transparente
- Resisten el calor hasta 60 °C
- Gran flexibilidad y resistencia química
- Excelente resistencia a la abrasión, liso por dentro y por fuera
Spezifikation
ISO 9001:2008 | |
PVC | |
50 m | |
1 unidad |
12 mm | |
16 mm | |
2 mm | |
Transparente |