Learn More
Vitlab™ Embudo de polipropileno transparente para polvo
Utilice estos embudos para una amplia variedad de aplicaciones de embotellado y decantación en el sector alimentario. Los embudos de polipropileno transparente para polvo VITLAB™ incluyen un tubo ancho y corto. Ideales para la transferencia de polvos y sustancias granulares.
Marca:  Vitlab™ 70894
Detalles adicionales : Peso : 0.10800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11877890
  • 26.60€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Embudo de polipropileno transparente
  • Flujo rápido gracias al ángulo pronunciado de 60°
Especificaciones
Especificaciones
80 mm
Polipropileno
60°
Adecuado para el contacto con alimentos
21 mm
75 mm
25 mm