Learn More
Vitlab™ Embudo de polipropileno transparente para polvo
Utilice estos embudos para una amplia variedad de aplicaciones de embotellado y decantación en el sector alimentario. Los embudos de polipropileno transparente para polvo VITLAB™ incluyen un tubo ancho y corto. Ideales para la transferencia de polvos y sustancias granulares.
Marca: Vitlab™ 70794
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Embudo de polipropileno transparente
- Flujo rápido gracias al ángulo pronunciado de 60°
Especificaciones
65 mm | |
Polipropileno | |
60° | |
Adecuado para el contacto con alimentos |
15 mm | |
68 mm | |
Sí | |
25 mm |