Learn More
VITLAB™ Frascos lavadores de seguridad con boca estrecha de LDPE VITsafe™
Trabaje de forma segura con productos químicos potencialmente peligrosos. Los frascos de lavado de seguridad con boca estrecha de LDPE VITLAB™ VITsafe™ incluyen impresión permanente de seguridad, tapón de ventilación codificado por color y control de pulverización precisa que elimina el goteo y las fugas y garantiza una manipulación segura.
Brand: VITLAB™ 1331859
Additional Details : Peso : 0.79000kg
Description
frascos de lavado de seguridad de LDPE de boca estrecha VITsafe™ –Los frascos de lavado cumplen todos los requisitos de seguridad para trabajar con productos químicos potencialmente peligrosos.Specifications
Frasco lavado de seguridad | |
58 mm | |
Etil acetato | |
Transparente | |
Envasado individualmente en bolsa de PE | |
Rojo | |
Estrecha |
135 mm | |
Tapón de rosca ventilado | |
250 ml | |
Frasco de LDPE con tubo pulverizador de PP, Polypropylene | |
Paquete de 12 | |
GL 25 |