Learn More
VITLAB™ Frascos lavadores de seguridad con boca estrecha de LDPE VITsafe™
Trabaje de forma segura con productos químicos potencialmente peligrosos. Los frascos de lavado de seguridad con boca estrecha de LDPE VITLAB™ VITsafe™ incluyen impresión permanente de seguridad, tapón de ventilación codificado por color y control de pulverización precisa que elimina el goteo y las fugas y garantiza una manipulación segura.
Marca: VITLAB™ 1332889
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
frascos de lavado de seguridad de LDPE de boca estrecha VITsafe™ –Los frascos de lavado cumplen todos los requisitos de seguridad para trabajar con productos químicos potencialmente peligrosos.Especificaciones
Frasco lavado de seguridad | |
74 mm | |
N,N-dimetilformamida | |
Transparente | |
Envasado individualmente en bolsa de PE | |
Rojo | |
Estrecha |
180 mm | |
Tapón de rosca ventilado | |
500 ml | |
Frasco de LDPE con tubo pulverizador de PP, Polypropylene | |
Paquete de 6 | |
GL 25 |