Learn More
Masterflex™ Tubos de bombas de 2 tapones Tygon™ E-Lab
Tubos diseñados para optimizar el rendimiento de sus bombas Ismatec™. Los tubos de bombas de 2 tapones Tygon™ E-Lab son ideales para aplicaciones que utilizan acetona, metiletilcetona (MEK) y otros productos químicos muy agresivos.
Marca:  Masterflex™ 96460-10
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15106506
  • 163.00€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Resistentes al ozono y a la luz UV: no se agrietan, abomban ni endurecen. Larga vida útil y excelente resistencia a la fatiga gracias a su flexión.
  • Color amarillo translúcido
  • Intervalo de temperatura: 5074°C
  • Vida útil a 100 rpm: 1000 horas
  • La longitud total de los tubos con tapón E-Lab (E-3603) de la serie 96460 es de 406 mm
Especificaciones
Especificaciones
Tubos para bombas de tope
Tygon
Aplicaciones que utilizan acetona, metiletilcetona (MEK) y otros productos químicos altamente agresivos
12/pack
Amarillo translúcido
0,19 mm
40,6 cm
-50 °C
De 0,0007 a 0,94 ml/min
de 74 °C