Learn More
Fisherbrand™ Tubos de silicona translúcida
Utilice estos tubos con bombas peristálticas. Los tubos de silicona translúcida Fisherbrand™ son ideales para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas y de transferencia de líquidos estériles.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.16200kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11783845
  • 62.56€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tubos de silicona translúcida
  • Conformidad con la FDA (alimentos)
Especificaciones
Especificaciones
Aprobado por la FDA, BFR y WRAS
Silicona
5 m
Bomba peristáltica
-40 °C
Translúcido
De - 40 a 250 °C
3 mm
7 mm
2 mm
Industria farmacéutica, biotecnología, transferencia estéril de líquidos
Estéril
Los tubos