Learn More
Fisherbrand™ Tapones de silicona translúcida
Prevents liquid chemical leaks or escape from container.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11577652
  • 18.05€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • No tóxico, translúcido
  • Rango de temperatura de -60° a 200 °C
  • Alta resistencia eléctrica
  • Alta resistencia a muchos productos químicos, incluido el ozono
Especificaciones
Especificaciones
Translúcido
7mm
50/paq.
De – 60C a 200 °C
Tapón
9mm
Silicona
16mm