Learn More
Fisherbrand™ Tubos de silicona curada al platino translúcidos
Utilice estos tubos para aplicaciones farmacéuticas, de biotecnología, de bombeo peristáltico y alimentarias. Los tubos de silicona curada al platino translúcidos Fisherbrand™ son inodoros, no tóxicos y ofrecen una excelente resistencia al calor.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.02070kg
Descripción
- Translúcido
- Sin coloración amarillenta
- No hay subproductos de peróxido
- Alta resistencia a desgarros de serie
- Acabado brillante
- Excelente calidad
- Altamente hidrófobos
- Vida útil prolongada en bombas peristálticas
Especificaciones
Aprobado por la FDA, BFR y WRAS | |
0,5 mm | |
2,1 mm | |
0,8 mm | |
-40 °C | |
Translúcido | |
200 °C |
Esterilizable en autoclave | |
Silicona (curada al platino) | |
5 m | |
Biología, farmacéutica, biotecnología, aeroespacial, trabajos en caliente | |
Estéril | |
Los tubos |