Learn More
Fisherbrand™ Tubos de silicona curada al platino translúcidos
Utilice estos tubos para aplicaciones farmacéuticas, de biotecnología, de bombeo peristáltico y alimentarias. Los tubos de silicona curada al platino translúcidos Fisherbrand™ son inodoros, no tóxicos y ofrecen una excelente resistencia al calor.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg
Descripción
- Translúcido
- Sin coloración amarillenta
- No hay subproductos de peróxido
- Alta resistencia a desgarros de serie
- Acabado brillante
- Excelente calidad
- Altamente hidrófobos
- Vida útil prolongada en bombas peristálticas
Especificaciones
Aprobado por la FDA, el BFR y el WRAS | |
4.8mm | |
8mm | |
1.6mm | |
De - 40 a 200 °C | |
Translúcido | |
200 °C |
Sí | |
Silicona y platino | |
25 m | |
Biología, farmacéutica, biotecnología, aeroespacial, trabajos en caliente | |
Sí | |
Los tubos |