Learn More
Fisherbrand™ Tubos de silicona de platino translúcidos
Proporcionan una gran cantidad de ventajas con respecto a las siliconas curadas con peróxido convencionales. Los tubos de 5 m de silicona curada con platino translúcidos Fisherbrand™ están disponibles en una amplia gama de tamaños.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.50400kg
Descripción
- Esterilizable en autoclave
- Sin coloración amarillenta
- Acabado brillante
- Excelente calidad
- Altamente hidrófobos
- Sin productos derivados del peróxido
- Alta resistencia al desgarro de serie
- Vida útil prolongada en bombas peristálticas
- Las aplicaciones incluyen trabajos biológicos, farmacéuticos, biotecnológicos, aeroespaciales y de alta temperatura
Especificaciones
Aprobado por la FDA, BFR y WRAS | |
6,4 mm | |
12,8 mm | |
3,2 mm | |
-40 °C | |
Los tubos | |
De - 40 a 200 °C |
Esterilizable en autoclave | |
Silicona (curada al platino) | |
5 m | |
Ideal para el sector biológico, farmacéutico, biotecnológico, aeroespacial, trabajos en caliente | |
Translúcido | |
1 bar |