Learn More
Fisherbrand™ Frascos de LDPE translúcidos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Descripción
- Frascos de uso general transparentes
- Tapón de rosca de polipropileno azul
Especificaciones
Material del cierre | Polipropileno |
Tamaño del tapón | 70/R3 |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Diámetro (métrico) | 90 mm |
Altura (métrico) | 140 mm |
Tipo de producto | Frasco de cuello ancho |
Capacidad (métrico) | 1000 ml |
Color | Translúcido |
Incluye | Tapón de rosca de polipropileno azul |
Material | LDPE |