Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human Caspase-1 siRNA
Blocks transcription and translation of Caspase-1 from Human.
250.00€ - 369.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001214 |
---|---|
Líneas celulares probadas | Queratinocitos primarios humanos. |
Contenido y almacenamiento | Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes. |
Símbolo de gen | CASP1 |
ID de gen (Entrez) | 834 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16049221
|
enQuireBio™
QX38-1NMOL |
1 nmol |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16059221
|
enQuireBio™
QX38-5NMOL |
5 nmol |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001214 | |
Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes. | |
834 | |
Interleucina 1, beta, convertasa, ICE, caspasa 1 | |
Liofilizado. |
Queratinocitos primarios humanos. | |
CASP1 | |
ARNip | |
Humano |