missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Native Transferrin. Source: Serum (Accession #: Q921I1) The Transferrin Native Protein has been validated for the following applications: Western Blot, ELISA.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Dot Blot |
| Formulación | 0.01 M Sodium Phosphate, 0.25M Sodium Chloride, pH 7.6. |
| ID de gen (Entrez) | 7018 |
| Nombre | Transferrin Protein |
| Requisitos de almacenamiento | 4°C short term, −20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Reactividad cruzada | Mouse |
| Reconstitución | Reconstitute with 500 ul deionized water |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?