Learn More
BRAND™ Transferpette™-12 Electronic Pipette
Transferpette™-12 Electronic Pipettes combines the properties of mechanical piston operated air displacement pipettes with the advantages of an electronic device.
Marca: BRAND™ 705454
1159.00 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21712" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.47000kg
Descripción
- El distribuidor completo se puede esterilizar en autoclave a 121 °C y gira libremente a 360 °
- Cinco prácticos programas: Pipeteo, pipeteo inverso, mezcla, electroforesis en gel y dispensación
- Fácil calibración-Técnica para realizar ajustes rápidos de la Transferpette™ electrónica, sin herramientas
- Con marcado CE según la directiva IVD 98/79 EG
- Presión de vapor hasta 500 mbar
- Viscosidad: 260 MPa s (260 cps)
Especificaciones
200, 350μL Punta | |
30 a 850 μL | |
Transferpette™ | |
Pipeta electrónica | |
Clavija EU | |
12 meses |
Puntas Optifit: 10μL, SafetySpace Puntas con filtro: 10μL | |
12 | |
Sí | |
De 10 a 20 μl | |
De 15 a 40 °C | |
De 100 a 240 V, 50/60 Hz |