Learn More
Merck Protector del transductor
Protector de transductor para aplicaciones que requieren membranas altamente hidrófobas.
Marca: Merck SLGVS25US
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Fluoruro de polivinilideno hidrófobo (PVDF)
- Estéril
Especificaciones
Protector del transductor | |
PVDF | |
25 mm | |
Entrada transparente, salida azul | |
50 Paq. |
Dualex Ultra | |
2,5 mm | |
100 mL | |
Entrada/salida: Luer-Lok hembra/Luer-Lok macho | |
Filtro de jeringa estéril de 25 mm de diámetro con membrana de PVDF hidrófoba con tamaño de poro de 0,22 µm. Se suministra en un paquete de 50 unidades. |