Learn More
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Acros 325570500
Detalles adicionales : CAS : 17102-64-6 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Código de producto. 10063560
  • 131.04€ / 50 g
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
trans, trans-2, 4-Hexadien-1-ol
0.8700g/mL
30.5°C to 31.5°C
72°C
Authentic
CH3CH=CHCH=CHCH2OH
Frasco de vidrio
1.4990 to 1.5010
50g
MEIRRNXMZYDVDW-MQQKCMAXSA-N
C\C=C\C=C\CO
98.15
98.14
99%
17102-64-6
De incoloro a amarillo
80.0°C (12.0 mmHg)
98.5% min. (GC)
C6H10O
MFCD00002925
15,8848
sorbic alcohol, 2,4-hexadien-1-ol, sorbyl alcohol, trans,trans-2,4-hexadien-1-ol, 2,4-hexadienol, hexacose, hexakose, sorbinic alcohol, 1-hydroxy-2,4-hexadiene, 2e,4e-hexa-2,4-dien-1-ol
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and oils
0.87
(2E,4E)-hexa-2,4-dien-1-ol
641256
Líquido después derretirse
0.1% alpha-tocopherol
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos