Learn More
Óxido de trans-estilbeno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
25.00€ - 206.00€
CAS | 1439-07-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C14H12O |
Peso molecular (g/mol) | 196.25 |
Número MDL | MFCD00064311 |
Clave InChI | ARCJQKUWGAZPFX-KWCCSABGSA-N |
Sinónimo | trans-stilbene oxide, 3r-2,3-diphenyloxirane, 2r-2alpha,3-diphenyloxirane |
PubChem CID | 5742860 |
Nombre IUPAC | (3R)-2,3-difeniloxirano |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C2C(O2)C3=CC=CC=C3 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10125833
|
Thermo Scientific Acros
132780010 |
1 g | Frasco de vidrio |
25.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
10021450
|
Thermo Scientific Acros
132780050 |
5 g | Frasco de vidrio |
85.20€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10617744
|
Thermo Scientific Acros
132780250 |
25 g | Frasco de vidrio |
206.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
1439-07-2 | |
196.25 | |
ARCJQKUWGAZPFX-KWCCSABGSA-N | |
5742860 | |
C1=CC=C(C=C1)C2C(O2)C3=CC=CC=C3 |
C14H12O | |
MFCD00064311 | |
trans-stilbene oxide, 3r-2,3-diphenyloxirane, 2r-2alpha,3-diphenyloxirane | |
(3R)-2,3-difeniloxirano |
Specifications
trans-Stilbene oxide | |
1439-07-2 | |
Blanco | |
99% | |
MFCD00064311 | |
trans-stilbene oxide, 3r-2,3-diphenyloxirane, 2r-2alpha,3-diphenyloxirane | |
C1=CC=C(C=C1)C2C(O2)C3=CC=CC=C3 | |
196.25 | |
196.25 | |
Crystals |
99% | |
67°C to 70°C | |
Auténtico | |
C14H12O | |
17, I, 31 | |
ARCJQKUWGAZPFX-KWCCSABGSA-N | |
(3R)-2,3-difeniloxirano | |
5742860 | |
99% |
Safety and Handling
Declaración de GHS H:
Provoca irritación cutánea.
Nocivo en caso de ingestión.
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación ocular grave.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 215-877-7
missing translation for 'rtecsNumber' : DT4391500.
- trans-Stilbene oxide
Signal Word
- Atención
Hazard Category
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.