Learn More
Óxido de trans-estilbeno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10125833 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
25 g
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10125833 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10021450 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10617744 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10125833 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 132780010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-10-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1439-07-2
Fórmula molecular C14H12O
Peso molecular (g/mol) 196.25
Número MDL MFCD00064311
Clave InChI ARCJQKUWGAZPFX-KWCCSABGSA-N
Sinónimo trans-stilbene oxide, 3r-2,3-diphenyloxirane, 2r-2alpha,3-diphenyloxirane
PubChem CID 5742860
Nombre IUPAC (3R)-2,3-difeniloxirano
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2C(O2)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Stilbene oxide
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 67°C to 70°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 17, I, 31
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.25
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-Stilbene oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.