Learn More
Trans-bis(benzonitrilo)dicloropaladio(II), 27,1 % de Pd, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11376707
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
1 g
14220-64-5
C14H10Cl2N2Pd
383.57
MFCD00013123
QQPSWGUJSPTOSH-UHFFFAOYSA-L
bis benzonitrile palladium chloride, bis benzonitrile palladium ii chloride, trans-bis benzonitrile palladium ii chloride, bis benzonitrile palladium ii chloride, 500mg, palladium 2+ bis benzonitrile dichloride
10271322
benzonitrilo; paladio(2+); dicloruro
Cl[Pd++](Cl)([N]#CC1=CC=CC=C1)[N]#CC1=CC=CC=C1
14220-64-5
C14H10Cl2N2Pd
383.57
MFCD00013123
QQPSWGUJSPTOSH-UHFFFAOYSA-L
bis benzonitrile palladium chloride, bis benzonitrile palladium ii chloride, trans-bis benzonitrile palladium ii chloride, bis benzonitrile palladium ii chloride, 500mg, palladium 2+ bis benzonitrile dichloride
10271322
benzonitrilo; paladio(2+); dicloruro
Cl[Pd++](Cl)([N]#CC1=CC=CC=C1)[N]#CC1=CC=CC=C1
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material trans-Bis(benzonitrile)dichloropalladium(II)
Color Blanco
Fórmula lineal PdCl2[(C6H5)(CN)]2
Cantidad 0.5 g
Número UN UN3439
Información de solubilidad Soluble in acetone, chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.57
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 27,1%
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-Bis(benzonitrile)dichloropalladium(II)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .