Learn More
Trans-4-hidroxi-L-prolina, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
44.90€ - 287.00€
CAS | 51-35-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H9NO3 |
Peso molecular (g/mol) | 131.131 |
Número MDL | MFCD00064320 |
Clave InChI | PMMYEEVYMWASQN-DMTCNVIQSA-N |
Sinónimo | trans-4-hydroxy-l-proline, hydroxyproline, l-hydroxyproline, 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, 4-hydroxy-l-proline, l-4-hydroxyproline, hydroxy-l-proline, trans-4-hydroxyproline, h-hyp-oh, hypro |
PubChem CID | 5810 |
ChEBI | CHEBI:18095 |
Nombre IUPAC | ácido (2S,4R)-4-hidroxipirrolidin-2-carboxílico |
SMILES | C1C(CNC1C(=O)O)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11354709
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11851.09 |
10 g |
44.90€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11483814
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11851.14 |
25 g |
87.90€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11493814
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11851.22 |
100 g |
287.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
trans-4-Hydroxy-L-proline is used as a reagent for the preparation of neuroexcitatory kainoids and antifungal echinocandins. It is also involved in the synthesis of chiral ligands for enantioselective ethylation of aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applicationstrans-4-Hydroxy-L-proline is used as a reagent for the preparation of neuroexcitatory kainoids and antifungal echinocandins. It is also involved in the synthesis of chiral ligands for enantioselective ethylation of aldehydes.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
51-35-4 | |
131.131 | |
PMMYEEVYMWASQN-DMTCNVIQSA-N | |
5810 | |
ácido (2S,4R)-4-hidroxipirrolidin-2-carboxílico |
C5H9NO3 | |
MFCD00064320 | |
trans-4-hydroxy-l-proline, hydroxyproline, l-hydroxyproline, 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, 4-hydroxy-l-proline, l-4-hydroxyproline, hydroxy-l-proline, trans-4-hydroxyproline, h-hyp-oh, hypro | |
CHEBI:18095 | |
C1C(CNC1C(=O)O)O |
Especificaciones
trans-4-Hydroxy-L-proline | |
51-35-4 | |
MFCD00064320 | |
14,4840 | |
Soluble in water. | |
C1C(CNC1C(=O)O)O | |
131.131 | |
CHEBI:18095 | |
≥99% |
270°C to 273°C (decomposition) | |
C5H9NO3 | |
471933 | |
trans-4-hydroxy-l-proline, hydroxyproline, l-hydroxyproline, 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, 4-hydroxy-l-proline, l-4-hydroxyproline, hydroxy-l-proline, trans-4-hydroxyproline, h-hyp-oh, hypro | |
PMMYEEVYMWASQN-DMTCNVIQSA-N | |
ácido (2S,4R)-4-hidroxipirrolidin-2-carboxílico | |
5810 | |
131.13 | |
−76° (c=4 in water) |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 200-091-9
missing translation for 'rtecsNumber' : TW3586500.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only