Learn More
Trans-4-hidroxi-L-prolina, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11354709 10 g 10 g
11483814 25 g 25 g
11493814 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11354709 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11851.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
trans-4-Hydroxy-L-proline is used as a reagent for the preparation of neuroexcitatory kainoids and antifungal echinocandins. It is also involved in the synthesis of chiral ligands for enantioselective ethylation of aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
La trans-4-hidroxi-L-prolina se utiliza como reactivo para la preparación de cainoides neuroexcitatorios y equinocandinas antifúngicas. También participa en la síntesis de ligandos quirales para la etilación enantioselectiva de aldehídos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51-35-4
Fórmula molecular C5H9NO3
Peso molecular (g/mol) 131.131
Número MDL MFCD00064320
Clave InChI PMMYEEVYMWASQN-DMTCNVIQSA-N
Sinónimo trans-4-hydroxy-l-proline, hydroxyproline, l-hydroxyproline, 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, 4-hydroxy-l-proline, l-4-hydroxyproline, hydroxy-l-proline, trans-4-hydroxyproline, h-hyp-oh, hypro
PubChem CID 5810
ChEBI CHEBI:18095
Nombre IUPAC ácido (2S,4R)-4-hidroxipirrolidin-2-carboxílico
SMILES C1C(CNC1C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-Hydroxy-L-proline
Punto de fusión 270°C to 273°C (decomposition)
Beilstein 471933
Índice Merck 14,4840
Información de solubilidad Soluble in water.
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.13
Rotación óptica −76° (c=4 in water)
Porcentaje de pureza ≥99%