Learn More
Clorhidrato de trans-3-aminociclohexanocarboxamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
195.00€ - 577.00€
CAS | 920966-29-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H15ClN2O |
Peso molecular (g/mol) | 178.66 |
Número MDL | MFCD12022628 |
Clave InChI | ZCFBGXVDLNNMDE-KGZKBUQUSA-N |
Sinónimo | trans-3-aminocyclohexanecarboxamide hydrochloride, 1r,3r-3-aminocyclohexane-1-carboxamide hydrochloride |
PubChem CID | 46172883 |
Nombre IUPAC | (1R,3R)-3-aminociclohexano-1-carboxamida; clorhidrato |
SMILES | C1CC(CC(C1)N)C(=O)N.Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15447536
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62529.MD |
250 mg |
195.00€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15437536
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62529.03 |
1 g |
577.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
920966-29-6 | |
178.66 | |
ZCFBGXVDLNNMDE-KGZKBUQUSA-N | |
46172883 | |
C1CC(CC(C1)N)C(=O)N.Cl |
C7H15ClN2O | |
MFCD12022628 | |
trans-3-aminocyclohexanecarboxamide hydrochloride, 1r,3r-3-aminocyclohexane-1-carboxamide hydrochloride | |
(1R,3R)-3-aminociclohexano-1-carboxamida; clorhidrato |
Especificaciones
trans-3-Aminocyclohexanecarboxamide hydrochloride | |
C7H15ClN2O | |
trans-3-aminocyclohexanecarboxamide hydrochloride, 1r,3r-3-aminocyclohexane-1-carboxamide hydrochloride | |
C1CC(CC(C1)N)C(=O)N.Cl | |
178.66 | |
178.65 |
920966-29-6 | |
MFCD12022628 | |
ZCFBGXVDLNNMDE-KGZKBUQUSA-N | |
(1R,3R)-3-aminociclohexano-1-carboxamida; clorhidrato | |
46172883 | |
97% |
Seguridad y manipulación
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only