Learn More
Clorhidrato de trans-3-aminociclohexanocarboxamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15447536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15447536 250 mg 250 miligramos
15437536 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15447536 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62529.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 920966-29-6 | C7H15ClN2O | 178.66 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 920966-29-6
Fórmula molecular C7H15ClN2O
Peso molecular (g/mol) 178.66
Número MDL MFCD12022628
Clave InChI ZCFBGXVDLNNMDE-KGZKBUQUSA-N
Sinónimo trans-3-aminocyclohexanecarboxamide hydrochloride, 1r,3r-3-aminocyclohexane-1-carboxamide hydrochloride
PubChem CID 46172883
Nombre IUPAC (1R,3R)-3-aminociclohexano-1-carboxamida; clorhidrato
SMILES C1CC(CC(C1)N)C(=O)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-3-Aminocyclohexanecarboxamide hydrochloride
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.65
Porcentaje de pureza 97%