Learn More
trans-1,4-Diaminociclohexano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736112
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
2615-25-0
C6H14N2
114.19
MFCD00035862,MFCD00075174,MFCD08276323
VKIRRGRTJUUZHS-UHFFFAOYSA-N
trans-1,4-diaminocyclohexane, trans-cyclohexane-1,4-diamine, 1,4-diaminocyclohexane, trans-1,4-cyclohexanediamine, cis-cyclohexane-1,4-diamine, 1,4-cyclohexanediamine, cis-1,4-cyclohexanediamine, 1,4-cyclohexanediamine, trans, 1r,4r-cyclohexane-1,4-diamine, 1,4-cyclohexanediamine, cis
18374
ciclohexano-1,4-diamina
NC1CCC(N)CC1
2615-25-0
C6H14N2
114.19
MFCD00035862,MFCD00075174,MFCD08276323
VKIRRGRTJUUZHS-UHFFFAOYSA-N
trans-1,4-diaminocyclohexane, trans-cyclohexane-1,4-diamine, 1,4-diaminocyclohexane, trans-1,4-cyclohexanediamine, cis-cyclohexane-1,4-diamine, 1,4-cyclohexanediamine, cis-1,4-cyclohexanediamine, 1,4-cyclohexanediamine, trans, 1r,4r-cyclohexane-1,4-diamine, 1,4-cyclohexanediamine, cis
18374
ciclohexano-1,4-diamina
NC1CCC(N)CC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material trans-1, 4-Diaminocyclohexane
Punto de fusión 68.0°C to 71.0°C
Color Blanco a marrón
Punto de ebullición 197.0°C
Temperatura de inflamación 71°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H10(NH2)2
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-1,4-Diaminocyclohexane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.