Learn More
Abnova™ TRAF3/CEN14q FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene amplification using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
Marca: Abnova™ FG0218.100uL
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Specifications
Almacenar a 4 °C en la oscuridad. | |
Hibridación in situ fluorescente (célula) | |
CAP-1,CD40bp,CRAF1,LAP1 | |
7187 | |
100 μl |
Tube | |
factor asociado al receptor TNF 3 | |
TRAF3 | |
ADN/ARN | |
Líquido |