Learn More
Thermo Scientific™ Columnas TraceGOLD™ TG-PAH GC
Utilice estas columnas para GC TraceGOLD TG-PAH térmicamente estables para el análisis rápido de hidrocarburos aromáticos policíclicos regulados (PAH) en muestras complejas de alimentos y medioambientales.
Marca: Thermo Scientific™ 26055-0120
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg
Descripción
Realice un análisis rápido de PAH regulados, como los contaminantes orgánicos persistentes (POP) en muestras ambientales y alimentarias complejas, utilizando con las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-PAH. La elevada selectividad y la máxima resolución de esta columna capilar a base de sílice, en combinación con su exclusiva química de enlace, garantizan una separación precisa de los compuestos isobáricos incluso a niveles de concentración muy bajos. La columna para GC TraceGOLD TG-PAH se considera muy resistente gracias a la estabilidad térmica excepcionalmente alta y a la prolongada vida útil. La sensibilidad es de suma importancia para cumplir las normas reglamentarias en el desafiante análisis de trazas.
Diseñado para análisis de alta resolución de hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH) en muestras complejas de alimentos y medioambientales.
Ventajas clave- Análisis rápido de PAH regulados
- Maximice la resolución para PAH isobáricos críticos
- Temperatura máx. de 360 °C
- Sangrado bajo de la columna
Especificaciones
0,25 mm | |
TraceGOLD™ PAH | |
0,1 µm |
TraceGOLD | |
GC | |
60 m |