Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Refrigerator/Freezer Digital Thermometer
Reliably monitor and be alerted to any issues affecting the contents of your fridge or freezer without even opening the door using the Traceable™ Refrigerator/Freezer Digital Thermometer.
75.90€ - 89.76€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | NIST |
---|---|
Fondo (imperial) | 0,75 in |
Fondo (métrico) | 19 mm |
Diámetro de la sonda (imperial) | 0,1875 in |
Diámetro de la sonda (métrico) | 4.7625 mm |
Código de producto | Marca | Tipo de sonda | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de sonda | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17806111
|
Fisherbrand™
|
Frasco |
81.18€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17816111
|
Fisherbrand™
|
Bala |
75.90€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17826111
|
Fisherbrand™
|
Frasco de vacuna |
89.76€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Alarm indicator lights up brightly to draw your attention to an immediate issue
- Know about excursions before they happen with the pre-alert alarm light that glows orange when your fridge or freezer is within 1 degree of your alarm setting
- Use the mute button to silence the buzzer alarm while you are investigating the issue
- Staff onboarding is a breeze with an enhanced, more intuitive user experience including large buttons, high-contrast text, and purposeful design
- Reduce upkeep with boosted battery power and interior tech upgrades for higher performance
- Maintain compliance; includes NIST-traceable certificate from our A2LA accredited (1750.01) calibration laboratory
- Make readings quickly and with certainty using the triple display—shows current, high, and low temperatures simultaneously
- Pick the probe option that fits your application
Especificaciones
NIST | |
19 mm | |
4.7625 mm | |
4,25 in | |
120 in | |
304.8 cm | |
1° | |
-58° to +158°F | |
Sí | |
±1°C |
0,75 in | |
0,1875 in | |
Monitorización de temperatura | |
107.95 mm | |
1,9 cm (7 x 8 pulg) | |
22.225 mm | |
Termómetro digital | |
De -50°C a +70°C | |
AAA | |
Pantalla LCD triple |