Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-1701
Utilice columnas de polaridad media con selectividad alternativa con las columnas para GC Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1701.
Marca: Thermo Scientific™ 260Q131P
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Utilice columnas de polaridad media con selectividad alternativa con las columnas para GC Thermo Scientific™ TRACE TR-1701.
- Fase de polaridad media, 14 % de cianopropilfenil polisiloxano
- Sangrado bajo incluso a una temperatura de funcionamiento alta
- Excelente punto de partida para el desarrollo de métodos
- Apto para una gran variedad de aplicaciones
- Similar a DB-1701, Rtx-1701, HP-1701, BP10, OV-1701, 007-1701, CP-Sil 19 CB
Recomendada para:
- Pesticidas
- PCB
- PAH
- Ácidos orgánicos
- Fármacos
- Esteroides
- EPA 608, 8081
Especificaciones
0,32 mm | |
0,32 mm | |
Trace™ TR-1701 | |
GC/MS para pesticidas, PCB, PAH y ácidos orgánicos, GC/MS para medicamentos y esteroides, GC/MS para EPA 608, 8081 | |
15 m | |
15 m x 0,32 mm x 0,25 μm |
G46 | |
TRACE | |
280/300 °C | |
0,25 μm | |
Polaridad media |