Learn More
TPO (Thyroid Peroxidase) (Thyroid Marker) Mouse, Clone: TPO/1922, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 554.40€
Specifikationer
Antígeno TPO (Thyroid Peroxidase) (Thyroid Marker)
Clon TPO/1922
Concentración 200μg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Cantidad Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Cantidad Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15911018
missing translation for 'viewDocuments'
EnquireBio
7173-MSM2-P0
20 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
15921018
missing translation for 'viewDocuments'
EnquireBio
7173-MSM2-P1
100 μg
554.40€
100 microgramos
Se alternativa produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beskrivning
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
TPO (Thyroid Peroxidase) (Thyroid Marker)
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant fragment of human TPO (apprx. aa 685-804)
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
100kDa
TPO/1922
Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
7173
IgG1 κ
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cytoplasmic and Cell Surface
Thyroid Carcinoma
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.