Learn More
TPO (Thyroid Peroxidase) (Thyroid Marker) Mouse, Clone: TPO/1922, enQuireBio™
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TPO (Thyroid Peroxidase) (Thyroid Marker) |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry |
| Localización celular | Cytoplasmic and Cell Surface |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | TPO/1922 |
| Concentración | 200μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant fragment of human TPO (apprx. aa 685-804) |
| Mostrar más |