Learn More
TPO (Thyroid Peroxidase) (Thyroid Marker) Mouse, Clone: TPO/1922, enQuireBio™
Código de producto. 15921018
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15921018 100 μg 100 microgramos
15911018 20 μg 20 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15921018 Proveedor EnquireBio N.º de proveedor 7173MSM2P1
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno TPO (Thyroid Peroxidase) (Thyroid Marker)
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Cytoplasmic and Cell Surface
Clasificación Monoclonal
Clon TPO/1922
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human TPO (apprx. aa 685-804)
Peso molecular del antígeno 100kDa
Control positivo Thyroid Carcinoma
Método de purificación Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7173
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1 κ