Learn More
Invitrogen™ ToxBLAzer™ DualScreen Kit
Kit ToxBLazer™ Dualscreen
Marca: Invitrogen™ K1139
Detalles adicionales : Peso : 1.77000kg
Descripción
El kit ToxBLAzer™ Dualscreen proporciona la ventaja clave de combinar la lectura de genes indicadores proporcionales de la beta-lactamasa con una lectura de citotoxicidad en el mismo ensayo. Por lo tanto, ToxBLAzer™ Dualscreen produce lecturas de indicadores que normalizan las respuestas celulares citotóxicas, lo que es una necesidad en las aplicaciones de cribaje que regulan a la baja la transcripción. El sustrato ToxBLAzer™ contiene tanto el sustrato LiveBLAzer™ -FRET B/G como un indicador de citotoxicidad patentado. Ambos compuestos entran fácilmente en la célula, donde las esterasas endógenas los convierten rápidamente en compuestos fluorescentes. La actividad de la esterasa y una membrana celular intacta son necesarias para la detección del indicador. La fluorescencia del indicador de citotoxicidad se desplaza al rojo para garantizar la compatibilidad con las emisiones azules y verdes del sustrato LiveBLAzer™ -FRET B/G, lo que permite la detección de la actividad del gen indicador y de la citotoxicidad en la misma muestra de ensayo.Ventajas de los kits ToxBLAzer™ Dualscreen:
Especificaciones
Kit ToxBLAzer™ Dualscreen, 5 mg, pH de 6 a 8, líquido, método de detección fluorescente, permeabilidad que penetra en la célula, sustrato ToxBLAzer™, sustrato químico, sustrato de beta-lactamasa, uso con el citómetro de flujo, fluorómetro, lector de microplacas | |
Biología de proteínas, análisis celular, imágenes celulares, ensayos clínicos basados en células, ensayos basados en células y beta-lactamasa, viabilidad, proliferación y función celulares, viabilidad y citotoxicidad celulares, descubrimiento y desarrollo de fármacos, identificación y validación de objetivos, biología de la cinasa, análisis de la ruta de la cinasa, biología de receptores acoplados a proteínas G, ensayos de indicadores de GPCR basados en células, biología de receptores nucleares, ensayos de indicadores de receptores nucleares basados en células, biología de rutas, ensayos de análisis de rutas celulares, otros productos de ensayos de rutas celulares, ensayos de indicadores de enzimas, ensayos y análisis de proteínas, ensayos de actividad de beta-lactamasa | |
De 6 a 8 | |
5mg |
Líquido | |
Sustrato ToxBLAzer™, DMSO (para la solución A), solución B y solución C. Sustrato ToxBLAzer™, DMSO (para la solución A), solución B y solución C deben | |
Kit ToxBLazer™ Dualscreen |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.