Learn More
Brady™ ToughStripe™ Anti-Slip Floor Safety Sign
Hard-to-miss signs made of durable floor marking tape
Marca: Brady™ 104504
Detalles adicionales : Peso : 0.05440kg
Descrizione
- Revestido con un adhesivo de alto rendimiento
- Tiene una apariencia brillante y muy visible para comunicar mensajes importantes de seguridad y advertencia a los empleados.
- Área antideslizante evidente
- Diseño con partes de material antideslizante que ayudan a evitar resbalones, tropiezos y caídas accidentales.
- Fácil de quitar y aplicar
- Hecho de poliéster
Specifica
ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2-2006, OSHA | |
Poliéster | |
Caucho permanente | |
Se utiliza para marcar pasillos, corredores, lugares de almacenamiento, señalar equipos de seguridad y salidas y hacer cumplir los requisitos de equipo de protección con aspecto brillante y zona antideslizante clara para comunicar mensajes importantes de seguridad y advertencia a los empleados. | |
355,60 mm | |
(-0,4 °F) | |
18 pulg | |
De -18 °C a 54 °C | |
De -0,4 °F a 129,9 °F | |
457,20 x 355,60 mm | |
Señal de seguridad de marcado de suelo |
Satinado | |
1 unidad | |
ToughStripe - Señales preimpresas para suelos | |
14 pulg | |
(129,9 °F) | |
0,01 in | |
457,20 mm | |
Rectangulares | |
Inglés | |
Área de casco duro | |
Negro sobre amarillo |