Learn More
Brady™ ToughBond™ B-483 Gloss Polyester Labels with an Aggressive Adhesive
For use in commercial/industrial applications. Brady B-483 gloss polyester labels with an aggressive adhesive is used for BMP71 printer.
Marca: Brady™ 114955
Detalles adicionales : Peso : 0.12700kg
Especificaciones
Homologado por UL, con aprobación CSA | |
Caucho, Permanente | |
Mate | |
Etiqueta de seguimiento de activos | |
Impresora BMP™71 | |
100/paquete | |
4 x 1 in. (W x H) | |
-40°C a +120°C | |
0,102 mm | |
101,60 x 25,40 mm | |
101,60 mm |
Abrasión, productos químicos, corrosión, humedad, UV y resistente a inclemencias meteorológicas | |
Blanco | |
Poliéster (B-483) | |
ID de componentes, ID de equipos, códigos de barras, ID de paneles, ID de voz o datos, seguimiento de activos, placas de clasificación, ID de uso general | |
1 | |
Rectángulo | |
101,6 x 25,4 mm (An x Al) | |
0,004 in | |
104,78 mm | |
25,40 mm |