Learn More
Heathrow Scientific™ Etiquetas para tubo Tough Spots™, rollo
Etiquetas redondas para tubos, precortadas, que no se desprenden ni se desplazan, incluso con exposición a temperaturas extremas, agentes cáusticos o centrifugación, para un etiquetado seguro de los microtubos durante cualquier procedimiento de laboratorio. (Disponibles en una variedad de colores; 1000 etiquetas por rollo)
Marca: Heathrow Scientific™ HEASPRL-2100
200.90 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.27000kg
Descripción
Las etiquetas desprendibles precortadas para tubos, suministradas en un práctico formato de rollo, ofrecen una calidad superior a la de las cintas y las etiquetas convencionales; para su uso en laboratorios clínicos y de investigación.
- Construidas con poliolefina fina y químicamente inerte con adhesivo acrílico fuerte
- Se adhieren a la mayoría de microtubos de plástico, vidrio y metal, además de a otros objetos de estos materiales
- Las etiquetas no se desprenden ni desplazan; son ideales para su uso en rotores de centrífuga sin unión ni captura
- Gran variedad de colores para facilitar la identificación de las muestras y del investigador
- Etiquetas redondas, precortadas y desprendibles para partes superiores de tubos en prácticos rollos de dispensación
- Los puntos de 13 mm de diámetro tienen un tamaño perfecto para los tubos de 1,5 ml/2,0 ml
- Soportan entornos extremos, por lo que los tubos permanecen identificados con claridad
- Calor: esterilización en autoclave con vapor, agua hirviendo
- Frío: temperaturas del congelador a -196 °C
- Disolventes orgánicos y agentes cáusticos
- Centrifugación
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Surtido (azul, verde, lavanda, rojo, amarillo), Green, Lavender, Red, Yellow | |
Rollo | |
Etiquetas | |
Etiquetado de tubos utilizados en congeladores, agua hirviendo, autoclave, centrífuga, estufas | |
2 | |
Redondo | |
-196°C a +80°C | |
13 mm |
Acrílico | |
Blank | |
Poliolefina | |
Non-sterile | |
Tubos de 1,5/2,0 ml | |
1000 | |
-320.8°F to +176°F | |
0,5 in |