Learn More
Alla France™ Termómetro BIOTEMP™
Utilice estos termómetros sin mercurio para una gran variedad de aplicaciones. Los termómetros Alla France™ BIOTEMP™ están equipados con un recipiente de vidrio amarillo relleno de un líquido orgánico azul.
Marca: Alla France™ 5172T051-qp
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Diámetro: De 6 a 7 mm
- Gradación impresa azul de fácil lectura y fundida en el vidrio
- Disponible en inmersión parcial o total
- Un anillo triangular fuerte está moldeado en la parte superior del termómetro para evitar que el termómetro dé vueltas en una mesa de laboratorio inclinada
- Envasados individualmente en cajas de concertina de plástico resistentes y reciclables, ideales para almacenar el instrumento cuando no se esté utilizando
- Algunas referencias también están disponibles en envases de seis blíster sellados
- Entrega sistemática con certificado de trazabilidad y conformidad
Especificaciones
inmersión total | |
Termómetro de alcohol | |
− 1 °C | |
± 0,5 |
460 mm | |
51 °C | |
De - 1 °C a + 51 °C |