Learn More
Estándares de número de base total
Click to view available options
Concentración:
15.17 mg KOH/g
3.01 mg KOH/g
30.17 mg KOH/g
40.51 mg KOH/g
6.06 mg KOH/g
70.24 mg KOH/g
Descripción
Cada estándar está certificado de conformidad estricta con los protocolos internacionales de métodos de prueba, ASTM D2896 / IP 276. La fabricación y certificación se lleva a cabo en estricta conformidad con las acreditaciones dobles UKAS de Paragon Scientific ISO 17025 e ISO 17034. Esta doble acreditación nos permite garantizar el más alto nivel de garantía de acreditación y proporciona los datos certificados más creíbles disponibles en todo el mundo.
- Número de base (BN) probado y certificado de acuerdo con ASTM D664 / IP 177
- Certificado en estricta conformidad con ISO 17025 e ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS
- El nivel más alto de garantía de acreditación, proporcionando los datos certificados más creíbles disponibles en todo el mundo.
- Plenamente trazable a las normas internacionales y a los bajos niveles de incertidumbre consigue la máxima precisión de los datos.
- Normalmente se utiliza en el análisis de aceites y lubricantes usados, pero no se limita a ellos.
- Se suministra en paquetes de un solo volumen o en paquetes triples.
- Se suministran en envases de vidrio a prueba de manipulación, lo que garantiza la integridad de las muestras.
- Fabricado en el Reino Unido
- 24 meses de vida útil.
Especificaciones
Concentración | 40.51 mg KOH/g |
Cantidad | 50 g |
Nominal values quoted