Learn More
Emma Safety Footwear Torino Safety Shoes
The formally styled business shoe that protects the feet from above and below with water-resistant leather uppers, zero penetration in-sole and a steel safety toe cap. Specifically designed for standing, walking and the occapional run.
174.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
---|---|
Tipo de tapón | Cordones |
Color | Negro |
Diseñar | Torino |
Material de revestimiento | Hydro-Tec™ Sanitized Silver y cuero saludable |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13204454
|
Emma Safety Footwear
MM13509040 |
40 |
174.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13214454
|
Emma Safety Footwear
MM13509041 |
41 |
174.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13264454
|
Emma Safety Footwear
MM13509046 |
46 |
174.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13284454
|
Emma Safety Footwear
MM13509048 |
48 |
174.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- S3-Safety shoe with sole plate for wet work
- Full grain leather construction
- Nitrile Rubber Heat Resistant Outsole
- ESD Certified
- Chrome-free lining
- Sanitized
Especificaciones
EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 | |
Negro | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver y cuero saludable | |
Acero |
Cordones | |
Torino | |
Cuero |