Learn More
JULABO™ Ultra-Low Refrigerated-Heating Circulator, ME Series
Ultra-low Refrigerated Circulator with 2-stage cascade-cooling. Powerful circulating pump systems and high heating and cooling capacities guarantee short heat-up and cool-down times. Equipped with an improved insulation to help avoid ice-formation.
15020.00€ - 19280.00€
Especificaciones
Temperatura ambiente | De 5 a 40 °C |
---|---|
Descripción | Baños de circulación calefactados/refrigeración a temperatura ultrabaja |
Pantalla | VFD |
Capacidad calorífica | 1,3 kW |
Incluye | 2 racores cada uno para tubo de 8 y 10 mm de diámetro interior (conexiones de bomba M10x1 hembra) |
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11964838
|
JULABO™
9162681 |
De − 81 a + 100 °C | 6,5 L |
17635.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11904848
|
JULABO™
9162689 |
De − 90 a + 100 °C | 8 L |
19280.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11950298
|
JULABO™
9162670 |
De − 70 a + 100 °C | 4,5 L |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- VFD COMFORT DISPLAY
- Keypad for setpoints, warning/safety values and menu functions
- PID3 cascade temperature control
- ATC3 3-Point-Calibration
- Pt100 External sensor connection for measurement and control
- SMART PUMP, electronically adjustable pump stages
- Early warning system for low liquid level (DBGM 203 06 059.8)
- Adjustable high temperature cut-out, visible via display
- RS232 interface for online communication
- Integrated programmer for 10 program steps
- Active Cooling Control
- Easily removed venting grill allows for easy cleaning
- Equipped with handles or castors for an easy transportation
- Visual liquid level display
Especificaciones
De 5 a 40 °C | |
VFD | |
2 racores cada uno para tubo de 8 y 10 mm de diámetro interior (conexiones de bomba M10x1 hembra) | |
± 0.02 °C |
Baños de circulación calefactados/refrigeración a temperatura ultrabaja | |
1,3 kW | |
11-16 L/min | |
230 V |