Learn More
Multiroir Controlec™ Cajas de almacenamiento de plástico TOPBOX
Ligeras, transparentes y ergonómicasLas cajas de almacenamiento de plástico Multiroir Controlec™ TOPBOX están fabricadas con plástico transparente y altamente resistente a impactos con tapas con cierre de clip y asas de transporte ergonómicas para un almacenamiento y transporte prácticos de todo tipo de productos.
Marca:  Multiroir Controlec™ 18705
Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15829475
  • 98.25€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
La serie TOPBOX de cajas de almacenamiento de plástico ofrece muchas ventajas:
  • Ligeras y resistentes a golpes para un almacenamiento y transporte prácticos
  • El plástico transparente facilita la identificación de elementos
  • Dos asas ergonómicas para una fácil manipulación
  • Tapas (incluidas) cerradas con dispositivo de pinza
  • Varios tamaños disponibles
Especificaciones
Especificaciones
21 L
Clip
Polipropileno
Almacenamiento y transporte
1
TOPBOX
510 mm
390mm
169 mm
Negro
Translúcido
Rectangulares
Asa, tapa
Archivador de portaobjetos Shandon
510 x 390 x 169 mm
510 mm
390mm
169 mm