Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de talazolina, 99 %
49.20€ - 202.00€
CAS | 59-97-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H12N2·HCl |
Peso molecular (g/mol) | 196.72 |
Número MDL | MFCD00012693 |
Clave InChI | RHTNTTODYGNRSP-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | tolazoline hydrochloride, tolazoline hcl, 2-benzyl-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrochloride, arterodyl, tolavad, tolpal, priscoline hydrochloride, tolazoline chloride, imidaline hydrochloride, benzazoline hydrochloride |
PubChem CID | 6048 |
Nombre IUPAC | 2-bencil-4,5-dihidro-1H-imidazol; clorhidrato |
SMILES | C1CN=C(N1)CC2=CC=CC=C2.Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10011540
|
Thermo Scientific Chemicals
138980500 |
50 g | Frasco de plástico |
49.20€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10370954
|
Thermo Scientific Chemicals
138982500 |
250 g | Frasco de plástico |
202.00€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
59-97-2 | |
196.72 | |
RHTNTTODYGNRSP-UHFFFAOYSA-N | |
6048 | |
C1CN=C(N1)CC2=CC=CC=C2.Cl |
C10H12N2·HCl | |
MFCD00012693 | |
tolazoline hydrochloride, tolazoline hcl, 2-benzyl-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrochloride, arterodyl, tolavad, tolpal, priscoline hydrochloride, tolazoline chloride, imidaline hydrochloride, benzazoline hydrochloride | |
2-bencil-4,5-dihidro-1H-imidazol; clorhidrato |
Especificaciones
Tolazoline hydrochloride | |
172.0°C to 176.0°C | |
Auténtico | |
C10H12N2·HCl | |
15, 9666 | |
Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in chloroform, freely soluble in alcohol, slightly soluble in ether and ethyl acetate | |
C1CN=C(N1)CC2=CC=CC=C2.Cl | |
196.72 | |
196.72 | |
Polvo cristalino |
59-97-2 | |
Blanco | |
99% | |
MFCD00012693 | |
tolazoline hydrochloride, tolazoline hcl, 2-benzyl-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrochloride, arterodyl, tolavad, tolpal, priscoline hydrochloride, tolazoline chloride, imidaline hydrochloride, benzazoline hydrochloride | |
RHTNTTODYGNRSP-UHFFFAOYSA-N | |
2-bencil-4,5-dihidro-1H-imidazol; clorhidrato | |
6048 | |
99% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Nocivo en caso de ingestión.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 200-447-3
- Tolazoline hydrochloride
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only