Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de talazolina, 99 %
Código de producto. 10370954 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10370954 250 g Frasco de plástico 250 g
10011540 50 g Frasco de plástico 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10370954 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 138982500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 59-97-2 | C10H12N2·HCl | 196.72 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59-97-2
Fórmula molecular C10H12N2·HCl
Peso molecular (g/mol) 196.72
Número MDL MFCD00012693
Clave InChI RHTNTTODYGNRSP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tolazoline hydrochloride, tolazoline hcl, 2-benzyl-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrochloride, arterodyl, tolavad, tolpal, priscoline hydrochloride, tolazoline chloride, imidaline hydrochloride, benzazoline hydrochloride
PubChem CID 6048
Nombre IUPAC 2-bencil-4,5-dihidro-1H-imidazol; clorhidrato
SMILES C1CN=C(N1)CC2=CC=CC=C2.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tolazoline hydrochloride
Punto de fusión 172.0°C to 176.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 250 g
Índice Merck 15, 9666
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in chloroform, freely soluble in alcohol, slightly soluble in ether and ethyl acetate
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.72
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tolazoline hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.