Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes con certificado para COT
Confíe en nuestros viales con certificados de bajo nivel de partículas para el análisis y muestreo de carbono orgánico total. Los productos con certificado para COT están fabricados, envasados y probados de conformidad con las normativas.
Marca: Thermo Scientific™ 1000A/TOC
Detalles adicionales : Peso : 1.50000kg
Descripción
Confíe en nuestros viales con certificados de bajo nivel de partículas para el análisis y muestreo de carbono orgánico total.Los recipientes con certificado para COT Thermo Scientific™, que se han fabricado, probado y envasado de conformidad con las normativas, están certificados para contener niveles de fondo de COT <10 ppb o < 20 ppb.
- Disponibles en varios tamaños y estilos, incluidos los populares viales de 40 ml para muestreadores automáticos limpios, certificados y listos para su uso.
- Incluyen certificado de análisis.
- Recipientes de muestreo y almacenamiento
- Viales compatibles con muestreadores automáticos
- Tubos de cultivo
- Agua con bajos niveles de COT
- Pruebas TOC
- Prueba 643 según el método de la USP
- Muestreo al azar sin conexión de agua de alta pureza
- Almacenamiento de patrones de validación
Especificaciones
Botella de vidrio redonda tipo Boston ambar con tapón | |
95,25 mm | |
Vidrio | |
8,5 in | |
32 oz | |
215,9 mm | |
Certificado para contribuir < 10 ppb, < 20 ppb, certificado de análisis, certificado de conformidad | |
33-430 |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Ámbar | |
1000 ml | |
12 | |
1000 mL | |
12 cajas | |
Recipiente |